Learn More
Clinitrol™ 290 Reference Solution, 5mL; Advanced Instruments
Critical normal human serum midpoint of 290mOsm
Marke:  Advanced Instruments AI-3LA029
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 13417982
  • 203.28 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Critical normal human serum midpoint of 290mOsm
  • Checks performance of freezing-point osmometers in the critical area of normal serum values
  • Contains known and controlled quantities of some of the same solutes which comprise osmotically active particles of serum
  • Pipetted into a tube and run just like normal serum
  • Runs as the first and last samples in a series of tests to monitor operator technique and instrument performance
  • Does not require mixing, reconstituting or refrigerating; one-year shelf life
Spezifikation
Spezifikation
CE
2°C to 30°C
Sodium Chloride (NaCl) and 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate
10 x 5 mL
Clear
Serum
Osmometer instrument calibration and quality control