Learn More
Advanced Instruments Osmometer Calibration Standards
Calibration standards for use with Advanced osmometers
Marke:  Advanced Instruments 3LA201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 15198606
  • 134.10 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Calibration standards for use with Advanced osmometers
  • Range from 50 to 3000 mOsm/kg
Spezifikation
Spezifikation
Clear
Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
10 x 5 mL
Room Temperature
Osmometer instrument calibration and quality control