missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Advanced TC™ Zellkulturschale

Artikelnummer. 13032093
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
Arbeitsvolumen (metrisch):
6 bis 7 ml
Höhe (metrisch):
15 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Arbeitsvolumen (metrisch) Höhe (metrisch)
13032093 60 mm 6 bis 7 ml 15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13032093 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 628960

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die Kultivierung anspruchsvoller und empfindlicher Zellen. Greiner Bio-One Advanced TC Zellkulturschalen sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.

  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Optimierte Zelladhäsion
  • Höherer Zellertrag
  • Homogenes Zellwachstum
  • Höhere Transgenaktivität
  • Verbesserte Assay-Konsistenz
  • Nicht-biologische Oberfläche, steril
  • Einlegeboden
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 28 ml
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 21 cm²
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Arbeitsvolumen (metrisch) 6 bis 7 ml
Enthält Deckel
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.