Learn More
Ohaus™ Adventurer™ Präzisionswaage
Voll ausgestattete, hochpräzise, unkomplizierte Laborwaage mit Farb-Touchscreen, Dual-USB und mehr.
1190.00 € - 2160.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Metrologie: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000; Klasse II, nmax 52000)Produktsicherheit: EN 61010-1, IEC 61010-1Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissionen Klasse B, Störfestigkeit Industrieanforderungen) |
---|---|
Anschlusstyp | RS232 (enthalten)USBUSB-Host |
Displaytyp | Vollfarbiger WQVGA-Touchscreen Grafik-LCD |
Enthält | RS232, USB-Gerät, USB-Host |
Sprachen | Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX) |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15591926
|
Ohaus™
30206080 |
420 g | AX422/E |
1190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15563883
|
Ohaus™
30127971 |
4200 g | AX4201/E |
1370.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15543883
|
Ohaus™
30122620 |
8200 g | AX8201/E |
1520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15571926
|
Ohaus™
30122651 |
8200 g | AX8201M |
2160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Stabilität, Genauigkeit und schnelle Abläufe gewährleisten optimale Wiegeergebnisse
- Farb-Touchscreen und Verbindungsoptionen sorgen für ein modernes Wiegeerlebnis
Spezifikation
Metrologie: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000; Klasse II, nmax 52000)Produktsicherheit: EN 61010-1, IEC 61010-1Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissionen Klasse B, Störfestigkeit Industrieanforderungen) | |
Vollfarbiger WQVGA-Touchscreen Grafik-LCD | |
Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX) | |
354,00 x 230,00 x 100,000 mm | |
354,00 mm | |
230,00 mm | |
3,94 in. | |
13,93 in. | |
AC-Adapter Eingang: 100/240 VAC 0,3 A 50/60 Hz AC-Adapter Ausgang: 12 VDC 0,84 A |
RS232 (enthalten)USBUSB-Host | |
RS232, USB-Gerät, USB-Host | |
1.500 s | |
13,93 in. | |
9,05 in. | |
175,000 mm | |
100,000 mm | |
354,00 mm |