Learn More
Motic™ AE31 Hauptstativ, Trinokular (Option 0:100) Mikroskop
Artikelnummer. 15405352
Change view
Click to view available options
Kopfausführung:
Siedentopf Trinokular, 45° Schräg, 360° Schwenkbar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kopfausführung unitSize
15405352 Siedentopf Trinokular, 45° Schräg, 360° Schwenkbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15405352 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1100100200701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bauen Sie Ihr eigenes trinokulares Inversmikroskop mit innovativer Konstruktion. Der Motic™ AE31 Hauptkörper, trinokulares (0:100-Option) Mikroskop ist Teil eines modularen Systems, das CCSI-Optik, innovatives mechanisches Design, hohe Flexibilität und optische Brillanz umfasst.
  • Trinokularkopf, Typ Siedentopf, 45º geneigt (Lichtzerlegung 100 :0/0:100).
  • Zur Seite gerichteter fünffacher Objektivrevolver
  • Koaxiale Grob- und Feinfokussierungseinstellung.
  • Hart beschichteter Tisch.
  • Köhler-Beleuchtung Quarz-Halogen 6 V/30 W mit externem Lampengehäuse und Helligkeitsregler.
  • Auto-OFF- und Lichtspeicherfunktion.
  • Stromversorgung 100 V bis 240 V (CE).
  • 45 mm blaue, Mattlglas- und grüne Interferenzfilter.
  • Sechskant-Inbusschlüssel, Vinylstaubschutzabdeckung und Netzkabel.
Spezifikation
Enthält Automatische Abschaltung und Lichtspeicherfunktion, 45 mm-Interferenzfilter aus grünem und blauem, geschliffenem Glas, Inbusschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl und Netzkabel.
Objektivrevolver Zur Seite gerichteter fünffacher Objektivrevolver
Elektrische Anforderungen 100/240 V (CE)
Beleuchtungsart Quarzhalogen
Kopfausführung Siedentopf Trinokular, 45° Schräg, 360° Schwenkbar
Produkttyp Trinokularer Mikroskopkopf