missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AEBSF Hydrochloride (White to Off-white Crystals), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Verpackung:
Poly-Mikroröhrchen
Beschreibung
Dieser spezifische, irreversible Inhibitor von Serinproteasen stellt eine stabile, ungiftige Alternative zu PMSF dar.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | AEBSF Hydrochloride |
Schmelzpunkt | 175°C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | ≥98.0 % |
Verpackung | Poly-Mikroröhrchen |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 239.7 |
Reinheit (%) | ≥98 (HPLC) |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'