missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Große Schere Aesculap 185mm

Marke:  B Braun™ BC328

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

Artikelnummer. 15345711

  • 86.02 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Chirurgenschere
185 mm
Spitz/stumpf
Gerade
Für die Dentalchirurgie
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote