Learn More
AF-6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55102-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886545
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to MLLT4.
AFDN belongs to an adhesion system, probably together with the E-cadherin-catenin system, which plays a role in the organization of homotypic, interneuronal and heterotypic cell-cell adherens junctions (AJs). Nectin- and actin-filament-binding protein that connects nectin to the actin cytoskeleton.
Spezifikation
Spezifikation
AF-6
Polyclonal
Unconjugated
AFDN
AF 6, AF6, AFADIN, Afadin variant, MLLT4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17356, 26955, 4301
-20°C
Liquid
Western Blot
0.82 mg/mL
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O35889, P55196, Q9QZQ1
Afdn
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat