missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AF-DX 116, Tocris Bioscience™

Selective M2 antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 1105/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418503

  • 204.60 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Selective M2 muscarinic receptor antagonist. Ki values are 64, 417, 786, 211 and 5130 nM for human recombinant M2, M1, M3, M4 and M5 muscarinic receptors, respectively.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

102394-31-0
421.545
otenzepad, af-dx 116, af-dx-116, unii-sx2wtg9r3z, unii-ww6a9tfl2c, sx2wtg9r3z, ww6a9tfl2c, chembl17045, 11-2-diethylamino methyl-1-piperidinyl acetyl-5,11-dihydro-6h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 11-2-2-diethylamino methyl piperidin-1-yl acetyl-5h-benzo e pyrido 3,2-b 1,4 diazepin-6 11h-one
11-[2-[2-(diethylaminomethyl)piperidin-1-yl]acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
C24H31N5O2
UBRKDAVQCKZSPO-UHFFFAOYSA-N
107867
CCN(CC)CC1CCCCN1CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4

Spezifikation

AF-DX 116
102394-31-0
otenzepad, af-dx 116, af-dx-116, unii-sx2wtg9r3z, unii-ww6a9tfl2c, sx2wtg9r3z, ww6a9tfl2c, chembl17045, 11-2-diethylamino methyl-1-piperidinyl acetyl-5,11-dihydro-6h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 11-2-2-diethylamino methyl piperidin-1-yl acetyl-5h-benzo e pyrido 3,2-b 1,4 diazepin-6 11h-one
CCN(CC)CC1CCCCN1CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4
421.545
421.54
10mg
C24H31N5O2
UBRKDAVQCKZSPO-UHFFFAOYSA-N
11-[2-[2-(diethylaminomethyl)piperidin-1-yl]acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
107867
>98%
Videos