missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AF4 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18439936 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18439936 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18439936 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP128728AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

AF4 Polyclonal antibody specifically detects AF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AF4
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias AF-4, AF4/FMR2 family member 1, AF4/FMR2 family, member 1, AF4myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog);translocated to, 2, ALL1-fused gene from chromosome 4 protein, FEL, MLLT2MGC134969, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 2, PBM1, pre-B-cell monocytic leukemia partner 1, Protein AF-4, Protein FEL, Proto-oncogene AF4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human proto-oncogene AF4 using the numbering given in entry NP_005926.1 (GeneID 4299).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4299
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.