Learn More
AffiniPure Goat anti-Rabbit, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Rabbit samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AffiniPure |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Konjugat | CoraLite 488 |
| Wirtsspezies | Goat |
| Menge | 200 μL |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Zielspezies | Rabbit |
| Form | Liquid |
| Mehr anzeigen |