Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ für PCR-Produktaufreinigung
Artikelnummer. 15593677
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
4 x 1 ml
Packungsgröße:
2000 Reaktionen
5000 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15593677 4 x 1 ml 2000 Reaktionen
15503687 10 ml 5000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15593677 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 78202.4X.1.ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für einfache, schnelle PCR-Reinigung für nachgeschaltete Anwendungen, wie die DNA-Sequenzierung oder Einzelnukleotid-Polymorphismus-Analyse (SNP). Enzymatische Reinigung von PCR-Produkten in einem Schritt, die nicht integrierte Primer und dNTPs
  • Zwei hydrolytische Enzyme, Exonuklease I und Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP), zusammen in einem speziell formulierten Puffer
  • 30-minütiges Protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle PCR-Reinigung für nachgeschaltete Anwendungen; eliminiert nicht integrierte Primer und dNTPs
Anzahl Reaktionen 2000
Produkttyp Single-step Enzymatic PCR Cleanup Kit
Menge 4 x 1 ml