Learn More
Aflatoxin B1, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-50973
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1162-65-8
C17H12O6
312.28
MFCD00869647
OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N
ccris 12, aflatoxin b, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, aflatoxin-b1, unii-9n2n2y55mh, afb1, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin b1, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy
186907
CHEBI:2504
11-Methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaen-16,18-dion
COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1162-65-8
C17H12O6
312.28
MFCD00869647
OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N
ccris 12, aflatoxin b, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, aflatoxin-b1, unii-9n2n2y55mh, afb1, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin b1, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy
186907
CHEBI:2504
11-Methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaen-16,18-dion
COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1
Aflatoxin B1, kristallin (CAS-Nr. 1162-65-8) gehört zu einer Gruppe von Mykotoxinen, die stark hepatotoxische und karzinogene Wirkungen aufweisen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Informationen
• Aflatoxin B1 (AFB1) gehört zu einer Gruppe von Mykotoxinen, die von Aspergillus flavus und Aspergillus parasiticus produziert werden und karzinogene Wirkung aufweisen.
• AFB1 kann die Transversion von G zu T in der dritten Position von Codon 249 des p53-Tumorsuppressor-Gens auslösen, was zu einer Mutation und Förderung des karzinogenen Prozesses führt.
Anwendungen
• Aflatoxin B1 zeigt teratogene Wirkung
• Ist ein CYP1A2-, CYP2A6-, CYP2D6- und CYP3A-Substrat und kann zur Untersuchung der CYP-Familie in Vitro- und In-vivo-Untersuchungen verwendet werden.
•Kann Immunsuppression in Tiermodellen verursachen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aflatoxin B1
Verpackung Glasflasche
Menge 1 mg
Merck Index 15, 171
Formelmasse 312.27