Learn More
Afoxolaner, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Afoxolaner |
| CAS | 1093861-60-9 |
| Summenformel | C26 H17 Cl F9 N3 O3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 4-[5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]-1-naphthalenecarboxamide, 4-[5-(3-chloro-5-trifluoromethylphenyl)-5-trifluoromethyl-4,5-dihydro-isoxazol-3-yl]-naphthalene-1-carboxylic acid [(2,2,2-trifluoroethylcarbamoyl)-methyl]-amide, Afoxolaner, Nexgard |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H17ClF9N3O3/c27-15-8-13(7-14(9-15)25(31,32)33)23(26(34,35)36)10-20(39-42-23)18-5-6-19(17-4-2-1-3-16(17)18)22(41)37-11-21(40)38-12-24(28,29)30/h1-9H,10-12H2,(H,37,41)(H,38,40) |
| SMILES | FC(F)(F)CNC(=O)CNC(=O)c1ccc(C2=NOC(C2)(c3cc(Cl)cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4ccccc14 |
| IUPAC-Name | 4-[5-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)-4H-1,2-oxazol-3-yl]-N-[2-oxo-2-(2,2,2-trifluorethylamino)ethyl]naphthalin-1-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 625.87 |
| Formelmasse | 625.0815 |