Learn More
Tocris Bioscience™ AG 045572
Marke:  Tocris Bioscience™ 27301
Weitere Details : CAS : 263847-55-8 Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13411824
  • 139.65 € / 1 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Selective gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor antagonist (Ki values are 2.2, 3.8 and 6.0 nM for mouse, rat and human receptors respectively). Suppresses testosterone and luteinising hormone (LH) levels in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
5-[5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl-methyl]-N-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-2-furancarboxamide
>97%
Observed MW: 491.62
Soluble to 100mM in DMSO
263847-55-8
C30H37NO5
1mg