Learn More
Tocris Bioscience™ AG 1478 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001222
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001222 10 mg 10 Milligramm
18035142 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001222 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1276/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly potent EGFR-kinase inhibitor
Potent and selective inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase (IC50 values 3 nM for EGFR and > 100 μM for ErbB2 and PDGFR). Inhibits proliferation of NCI-H2170 NSCLC cells in vitro (IC50 = 1 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170449-18-0
Summenformel C16H15Cl2N3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AG 1478 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 352.22
Reinheit >98%
Molekulargewicht 352.215