missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash AG MAX Typ 4B/5B/6B Overall

Artikelnummer. 30058427
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058427 2XL 25 Stück
30058231 S 25 Stück
30058337 M 25 Stück
30058386 L 25 Stück
30058229 XL 25 Stück
30058190 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30058427 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2658.043.008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 €
    188.22 € / 25 Stück
    Sparen 20.78 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

AG MAX wird aus einem 65 g/m² mikroporösen, laminierten Cat III Typ 4B, 5B und 6B Gewebe hergestellt.

Chemsplash AG MAX Overall

  • 65 g/m² dunkelgrünes mikroporöses Laminatgewebe
  • Vollständig verklebte Nähte
  • Dreiteilige Motorhaube
  • Elastische Bündchen mit Daumenschlaufen
  • Elastische Kapuze, Rückenpartie und Knöchelbereich
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung
  • Silikon- und latexfrei
  • Fusselarm
  • Anti-Static
  • Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9
  • Schützt vor Pestiziden ISO 27065: 2017 Klasse 2

Beschreibung: Die Chemsplash AG MAX wird aus einem 65 g/m² mikroporösen, laminierten Cat III Typ 4B, 5B und 6B Gewebe hergestellt. Dieser Overall bietet gemäß den geltenden Bestimmungen einen verbesserten Schutz vor Pestiziden. ISO 27065: 2017 Klasse 2. Alle Nähte sind verklebt, um eine stärkere und effektivere Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel zu schaffen und so maximalen Schutz für die Benutzer zu gewährleisten.

Spezifikation

Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Verbundgewebe
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch, Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Binder
Saumtyp Genäht, Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Flüssig
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Cleanroom Class Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.