Learn More
Terumo™ Agani™ Sicherheitsnadel
Beschreibung
- Die hypodermischen Agani™ Sicherheitsnadeln sind in Kombination mit einer handelsüblichen Luer-Slip- oder Luer-Lock-Spritze für die Aspiration und Injektion von Flüssigkeiten für medizinische Zwecke vorgesehen.
- Nach dem Herausziehen der Nadel aus dem Körper kann die angebrachte Nadelschutzvorrichtung verwendet werden, um die Nadel unmittelbar nach dem Gebrauch abzudecken, und das Risiko eines versehentlichen Nadelstichs zu minimieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Orange |
| Kanülen-Gauge | 25G |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 38 mm |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Graduated | Nein |
| Sterilität | Steril |