missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AGAP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15614475
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15614475 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15614475 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA550542

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total Centaurin gamma 2 protein.

GTPase-activating protein for ARF1 and, to a lesser extent, ARF5. Directly and specifically regulates the adapter protein 3 (AP-3)-dependent trafficking of proteins in the endosomal-lysosomal system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AGAP1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.8 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen AGAP1
Gen-Zugriffsnummer Q8BXK8, Q9UPQ3
Gen-Alias AGAP1; AGAP-1; Arf GAP with GTP-binding protein-like, ANK repeat and PH domains 1; ArfGAP with GTPase domain, ankyrin repeat and PH domain 1; arf-GAP with GTPase, ANK repeat and PH domain-containing protein 1; centaurin, gamma 2; centaurin-gamma-2; CENTG2; cnt-g2; GGAP1; GTP-binding and GTPase-activating protein 1; Kiaa1099; mKIAA1099; R75364
Gensymbole AGAP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human ArfGAP with GTPase domain, ankyrin repeat and PH domain 1.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 116987, 347722
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.