Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, für Pflanzenzellkultur getestet
Als Medium in der Bakteriologie und Pflanzenbiologie, Abdruckmaterial in der Zahnmedizin, Bio-Dünger im biologischen Landbau und Salzbrücken in der Elektrochemie. Es kann zur Messung der Motilität und Mobilität von Mikroorganismen aufgrund der porösen Natur der Gelform eines Agar- oder Agarose-Mediums verwendet werden.
82.40 € - 1121.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11342699
|
Thermo Scientific Chemicals
H26724.22 |
100 g |
82.40 €
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11352699
|
Thermo Scientific Chemicals
H26724.36 |
500 g |
318.00 €
500 Gramm |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11332699
|
Thermo Scientific Chemicals
H26724.0E |
2500 g |
1121.00 €
2500 Gramm |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Agar is the most suited solidifying agent for scientific applications that require incubation temperatures closer to human body temperature. Agar is used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.