Learn More
Agarose, Elektrophorese-Qualität, MP Biomedicals™
Catalog Number p-24226
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
9012-36-6
9012-36-6
Elektroendosmose: 0.13; Gelstärke: ≥600 gm/cm;2; Gel-Temperatur: 36 °C; dies ist eine Standard-Agarose mit guter Gelstärke und -klarheit, die für alle allgemeinen Anwendungen geeignet ist
Chemischer Name oder Material Agarose
Menge 100 g
Güte Elektrophorese