Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, Gentechnologie-Gütegrad
Catalog Number p-7057465
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9012-36-6
MFCD00081294
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9012-36-6
MFCD00081294
Engineered to permit recovery of active DNA after separation, with minimal inhibition of restriction and ligation enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Entwickelt, um die Rückgewinnung aktiver DNA nach der Trennung zu ermöglichen, mit minimaler Hemmung von Restriktions- und Ligationsenzymen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Agarose
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 25 g
Güte Gentechnologie
Empfindlichkeit Hygroscopic; Moisture sensitive