Learn More
Brady™ Aggressiver Mehrzweckkleber Nylon Laboretiketten für M6/M7-Drucker
Description
- Mattes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
- Flaches Material, das auf glatten, rauhen oder pulverbeschichteten Oberflächen haftet, sowie auf unregelmäßigen Oberflächen oder Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie
- UL-zugelassen; CSA-zugelassen
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 90 °C (-40 °F °bis 193 °F)
- Hergestellt aus B-499 Nylonmaterial
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Stanzform |
| Material | Nylon |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Show More |