Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten mit bester Klebkraft
Artikelnummer. 17881819
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 1 in.
0,75 x 0,5 in.
1,25 x 1 in.
1,5 x 1 in.
1 x 0,75 in.
1 x 1 in.
2,5 x 1 in.
2,5 x 1,5 in.
Packungsgröße:
110 Stück
180 Stück
200 Stück
260 Stück
340 Stück
360 Stück
80 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
17881819 0,75 x 0,5 in. 360 Stück
17831739 0,75 x 1 in. 340 Stück
17821739 1 x 0,75 in. 200 Stück
17881779 1 x 1 in. 260 Stück
17821819 1,25 x 1 in. 200 Stück
17801739 1,5 x 1 in. 180 Stück
17841739 2,5 x 1 in. 110 Stück
17891759 2,5 x 1,5 in. 80 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17881819 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 170959
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
B-417 Hochhaftende, selbstlaminierende Vinylfolien eignen sich für anspruchsvolle Bedingungen, einschließlich Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Drähte mit kleinem Durchmesser und neuere Drahtummantelungsmaterialien.
  • Zuverlässige, langfristige Haftung auf Drähten mit kleinem Durchmesser
  • Häht auch in den feuchtesten Umgebungen haften
  • Starke Haftung auf einer Vielzahl von Kabelumhütungsmaterialien, einschließlich Teflon™ , Silikon, geflochtenes und herkömmliches PVC
  • Weißer bedruckbarer Bereich und ein klarer laminierter Bereich, der den Druck schützt
  • Ideal für Zentralen, Elektropanels, Kabelstränge, Datenkommunikation sowie Kabel- und Kabelkennzeichnungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung gemäß UL969-Etikettierungs- und Markierungsstandard, wenn mit gedruckt wird Brady Farbbänder der Serie R4300 und R7950. Spezifische Details finden Sie in den UL-Akten MH62024. Brady Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie UL-anerkannte B-417-Etiketten benötigen. Brady verkauft je nach Kundenanforderungen sowohl UL-anerkannte B-417-Etiketten als auch nicht zugelassene Etiketten. Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß, Durchsichtig
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Vinyl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etikettierung für Daten- und Telekommunikation;Etikett-Etikett;Drähte- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Menge 360 Etiketten/Kartusche
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in
Dicke (metrisch) 0.107 mm
Drahtstärke 20 AGG bis 10 AGW
Dimensions (LxW) 0,75 x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.70 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in
Höhe (metrisch) 19.05 mm
Alternate Part Number M4-11-417