missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AGN 193109-d7, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AGN 193109 4-toluenyl-d7 |
| CAS | 1216429-25-2 |
| Summenformel | C28 2H7 H17 O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 4-[2-[5,5-Dimethyl-8-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenyl]-6H-naphthalen-2-yl]ethynyl]benzoic acid, 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic acid D7 (4-toluenyl-D7), AGN 193109-d7, CD 3106-d7 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H24O2/c1-19-4-11-22(12-5-19)24-16-17-28(2,3)26-15-10-21(18-25(24)26)7-6-20-8-13-23(14-9-20)27(29)30/h4-5,8-16,18H,17H2,1-3H3,(H,29,30)/i1D3,4D,5D,11D,12D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C2=CCC(C)(C)c3ccc(cc23)C#Cc4ccc(cc4)C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 4-[2-[5,5-Dimethyl-8-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenyl]-6H-naphthalin-2-yl]ethinyl]benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 399.53 |
| Formelmasse | 399.2216 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?