Learn More
AGPAT1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18369628 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18369628 0.05 mg 0.05 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18369628 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00010554B01P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Polyclonal Antibody
AGPAT1 Polyclonal antibody specifically detects AGPAT1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AGPAT1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer AAH02402
Gen-Alias 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1, 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 (acetoacetly Coenzyme Athiolase), 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 (lysophosphatidic acidacyltransferase, alpha), 1-AGP acyltransferase 1, 1-AGPAT1, EC 2.3.1.51, G15, LPAATA, LPAAT-alpha1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha, Lysophosphatidic acid acyltransferase alpha, lysophospholipid acyltransferase, MGC4007,1-AGPAT 1, MGC5423, Protein G15
Wirtsspezies Mouse
Immunogen AGPAT1 (AAH02402, 1 a.a. - 283 a.a.) full-length human protein. MDLWPGAWMLLLLLFLLLLFLLPTLWFCSPSAKYFFKMAFYNGWILFLAVLAIPVCAVRGRNVENMKILRLMLLHIKYLYGIRVEVRGAHHFPPSQPYVVVSNHQSSLDLLGMMEVLPGRCVPIAKRELLWAGSAGLACWLAGVIFIDRKRTGDAISVMSEVAQTLLTQDVRVWVFPEGTRNHNGSMLPFKRGAFHLAVQAQVPIVPIVMSSYQDFYCKKERRFTSGQCQVRVLPPVPTEGLTPDDVPALADRVRHSMLTVFREISTDGRGGGDYLKKPGGGG
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10554
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG