Learn More
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents with manual
Artikelnummer. 30057764 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
1000 Reaktionen
500 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
30057764 500 Reaktionen 500 Reaktionen
30057784 1000 Reaktionen 1000 Reaktionen
30057797 100 Reaktionen 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30057764 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4387424M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents are designed for sensitive, robust amplification of RNA targets using a rapid single-tube TaqMan™ real-time reverse transcription PCR (RT-PCR) strategy.
• Empfohlen für RNA-Pathogenverstärkung
• Konsistente Verstärkung von RNA-Zielen mit hoher Spezifität und Empfindlichkeit
• Optimiert für die Arbeit mit zielspezifischen Primern und Sonden
• Enthält ROX für die quantitative Fluoreszenzsignalnormierung
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagenzien sind für eine schnelle und einfache Reaktionseinstellung konfiguriert. Diese Reaktionen sind in einem einzigen Röhrchen kombiniert, was Fehler beim Umgang mit den Proben minimiert und die Vorbereitungszeit verkürzt. Nach dem Zusammenbau sind Ergebnisse innerhalb ungefähr einer Stunde verfügbar. Der 25X RT-PCR-Enzym-Mix im Kit enthält eine hocheffiziente ArrayScript™ Reverse-Transkriptase, ein mutiertes MMLV RT für hohe cDNA-Erträge und AmpliTaq GOLD™ Polymerase, die bevorzugte Hot-Start-DNA-Polymerase für die spezifische Ziel-Amplifikation. Der 2X RT-PCR-Puffer wurde für eine effiziente, robuste Reverse-Transkription und PCR optimiert und umfasst den passiven Referenzfarbstoff ROX™ für die quantitative Fluoreszenzsignal-Normierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 25 X
Inhalt und Lagerung Ausreichend für 500 Reaktionen von 25 µl, enthält:
• 7 ml 2 x RT-PCR-Puffer
• 550 µl 25 x RT-PCR Enzym-Mix
• 25 ml Nuclease-freies Wasser.
Beschreibung Funktioniert auf allen AB-Plattformen, ist jedoch für den 7500 optimiert.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode Einstufige RT-PCR, qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie AgPath-ID, Ambion
Produkttyp Einstufige RT-PCR-Reagenz
Menge 500 Reaktionen
Reverse Transkriptase ArrayScript™
Ausreichend für 500 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR), Pathogennachweis
Wiedergabetreue (vs. Taq) 25 X
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Volumen 7 mL