missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16858593 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16858593 20 μL 20 Mikroliter
16848593 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16858593 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 114831AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

G-protein signaling modulators (GPSMs) play diverse functional roles through their interaction with G-protein subunits. This gene encodes a receptor-independent activator of G protein signaling, which is one of several factors that influence the basal activity of G-protein signaling systems. The protein contains seven tetratricopeptide repeats in its N-terminal half and four G-protein regulatory (GPR) motifs in its C-terminal half. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Spezifikation

Antigen AGS3
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.26 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen GPSM1
Gen-Zugriffsnummer Q6IR34, Q86YR5, Q9R080
Gen-Alias AGS3, GPSM1
Gensymbole Gpsm1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen AGS3 Fusion Protein Ag2018
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 246254, 26086, 67839
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.