missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ AGXT Antibody (2D10) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30058525
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30058525 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30058525 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP331960AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

AGXT Monoclonal antibody specifically detects AGXT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AGXT
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 2D10
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias AGT1L-alanine: glyoxylate aminotransferase 1, AGThepatic peroxisomal alanine:glyoxylate aminotransferase, AGXT1, alanine-glyoxylate aminotransferase, Alanine--glyoxylate aminotransferase, EC 2.6.1.44, EC 2.6.1.51, PH1, serine:pyruvate aminotransferase, SPATserine-pyruvate aminotransferase, SPTserine--pyruvate aminotransferase, TLH6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant AGXT (330-392aa) purified from E. coli
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 189
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.