missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGXT2L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16846074 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16846074 20 μL 20 Mikroliter
16836074 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16846074 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 164491AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This is a nuclear gene encoding a mitochondrial enzyme that catalyzes the conversion of 5-phosphonooxy-L-lysine to ammonia, inorganic phosphate, and 2-aminoadipate semialdehyde. Mutations in this gene may cause phosphohydroxylysinuria. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Spezifikation

Antigen AGXT2L2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen PHYKPL
Gen-Zugriffsnummer Q8IUZ5, Q8R1K4
Gen-Alias 5-phosphohydroxy-L-lysine phospho-lyase, AGXT2L2, PHYKPL
Gensymbole Phykpl
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen AGXT2L2 Fusion Protein Ag8391
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100169747, 72947, 85007
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.