Learn More
AHCYL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | AHCYL1 |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897173
|
Proteintech
10658-3-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887173
|
Proteintech
10658-3-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
AHCYL1 belongs to the adenosylhomocysteinase family. The protein, an inositol 1, 4, 5-trisphosphate receptor-binding protein, specifically binds to and activates pancreas-type Na+/HCO3- cotransporter 1 (pNBC1). The regulation through AHCYL1 enables NBC1 variants to have different physiological roles.Spezifikation
AHCYL1 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
B5DFN2, O43865, Q80SW1 | |
10768, 229709, 362013 | |
AHCYL1 Fusion Protein Ag1017 | |
Primary | |
-20°C | |
AHCYL1 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AdoHcyase 2, AHCYL1, DCAL, IRBIT, PRO0233, XPVKONA | |
Ahcyl1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |