Learn More
AHCYL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10658-3-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887173
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
AHCYL1 belongs to the adenosylhomocysteinase family. The protein, an inositol 1, 4, 5-trisphosphate receptor-binding protein, specifically binds to and activates pancreas-type Na+/HCO3- cotransporter 1 (pNBC1). The regulation through AHCYL1 enables NBC1 variants to have different physiological roles.
Spezifikation
Spezifikation
AHCYL1
Polyclonal
Unconjugated
AHCYL1
AdoHcyase 2, AHCYL1, DCAL, IRBIT, PRO0233, XPVKONA
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10768, 229709, 362013
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
B5DFN2, O43865, Q80SW1
Ahcyl1
AHCYL1 Fusion Protein Ag1017
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat