missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AHNAK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 27078-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16885365

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The specific function of AHNAK2 is not yet known.
Spezifikation

Spezifikation

AHNAK2
Polyclonal
Unconjugated
AHNAK2
AHNAK nucleoprotein 2, AHNAK2, C14orf78, KIAA2019, Protein AHNAK2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
113146
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8IVF2
AHNAK2
AHNAK2 Fusion Protein Ag25895
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote