missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
AIF-1/Iba1 Polyclonal specifically detects AIF-1/Iba1 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:10000, Simple Western -Reported by an internal validation, Flow Cytometry 1:50-1:200, Immunohistochemistry 1:100-1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:1000, Immunohistochemistry Free-Floating -Assay dependent. |
| Gen-Alias | AIF-1, allograft inflammatory factor 1, G1, IBA1, IbaI, interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, IRT1, IRT-1, Protein G1 |
| Gensymbole | AIF1 |
| Molekulargewicht des Antigens | 16.7 kDa |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?