Learn More
AIF-1/Iba1 Antibody (SR1261), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18666124 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18666124 100 μg 100 Mikroliter
18620754 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18666124 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321860100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
AIF-1/Iba1 Monoclonal antibody specifically detects AIF-1/Iba1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AIF-1/Iba1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1261
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias AIF-1, allograft inflammatory factor 1, G1, IBA1, IbaI, interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, IRT1, IRT-1, Protein G1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human AIF-1/Iba1 (Uniprot #: P55008)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autoimmune Diseases, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology, Inflammation, Lipid and Metabolism, Microglia Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 199
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG