Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32300 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Einlegesohle (Artikel-Nr. 3551)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Spannbereich mit elastischem Band
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Leder |
| Größe | 35 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 32300 |