Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32600 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Genarbtes Leder
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Einlegesohle (Artikel-Nr. 3551)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Leder |
| Größe | 42 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 32600 |