Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32600 Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Genarbtes Leder
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Einlegesohle (Artikel-Nr. 3551)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Genarbtes Leder |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 32600 |