Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32600 Schuhe
Luftgepolsterte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit. Behandelt mit Sanitized™.
90.24 € - 95.08 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Genarbtes Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15649717
|
Abeba™
32600/35 |
35 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15659717
|
Abeba™
32600/36 |
36 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15669717
|
Abeba™
32600/37 |
37 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15679717
|
Abeba™
32600/38 |
38 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15689717
|
Abeba™
32600/39 |
39 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15699717
|
Abeba™
32600/40 |
40 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15609727
|
Abeba™
32600/41 |
41 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15619727
|
Abeba™
32600/42 |
42 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15629727
|
Abeba™
32600/43 |
43 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15639727
|
Abeba™
32600/44 |
44 |
95.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15649727
|
Abeba™
32600/45 |
45 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15659727
|
Abeba™
32600/46 |
46 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15669727
|
Abeba™
32600/47 |
47 |
90.24 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Genarbtes Leder
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Einlegesohle (Artikel-Nr. 3551)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
32600 |
Weiß | |
Genarbtes Leder | |
Polyurethan |