Learn More
Testo™ NTC Luftfühler
Marke: Testo™ 0613 1712
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Spezifikation
-50 °C bis +150 °C | |
5 mm | |
115 mm |
Marke: Testo™ 0613 1712
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
-50 °C bis +150 °C | |
5 mm | |
115 mm |