Learn More
Retsch MeshTest Sieb aus gewebtem Draht
Retsch™ Drahtgewebe-Analysensieb aus massivem Edelstahl für hohe Stabilität und zuverlässige Siebergebnisse.
Marke:  Retsch 60.159.000180
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10594872
  • 195.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
  • Siebmaschengrößen von 20 μm bis 125 mm
  • Dauerhaft dichtes Siebgut
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
  • 5x getestet, mit Qualitätszertifikat
  • Individuelles Prüfzeugnis zur Prüfmittelüberwachung nach ISO 9000ff auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
40 mm
80 Mesh
305mm
180μ m