Learn More
AKR1E2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA558123
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15726011
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MGFKPPHPEW IMSCSELSFC LSHPRVQDLP LDESNMVIPS DTDFLDTWEA MEDLVITGLV KNIG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 44%, Rat - 48%.
AKR1E2 Polyclonal antibody specifically detects AKR1E2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
AKR1E2
Polyclonal
Unconjugated
AKR1E2
1,5-anhydro-D-fructose reductase; AF reductase; Akr1cl2; Akr1e1; Akr1e2; AKRDC1; Aldo-keto reductase family 1 member C-like protein 2; aldo-keto reductase family 1 member E2; aldo-keto reductase family 1, member C-like 2; aldo-keto reductase family 1, member E1; aldo-keto reductase family 1, member E2; aldo-keto reductase loopADR; htAKR; hTSP; LoopADR; Testis aldo-keto reductase; Testis-specific protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
83592
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96JD6
AKR1E2
Recombinant protein corresponding to Human AKR1E2