Learn More
Human AKT3 (PKB gamma), His Tag Recombinant Protein
Human AKT3 (PKB gamma), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen PV3185
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11569336
  • 638.00 € / 10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
AKT3 (PKB gamma) has been shown to be stimulated by platelet-derived growth factor (PDGF), insulin, and insulin-like growth factor 1 (IGF1). It is involved in a wide variety of biological processes including cell proliferation, differentiation, apoptosis, tumorigenesis, glycogen synthesis and glucose uptake.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005456
10000
10μg
AKT Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 20mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.01% Triton X-100, 0.1mM Na3VO4, 2mM DTT, 20% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: ACG Group
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 3
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
60.4 kDa
AKT3 (PKB gamma)
Human
His Tag
Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Dry Ice
AKT3
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases