Learn More
InSphero Akura™ 384 ImagePro-Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 18749149
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, klar durchsichtiger Boden
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
18749149 Schwarz, klar durchsichtiger Boden 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18749149 Lieferant InSphero Lieferanten-Nr. CSPC14
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Akura™ ImagePro ist unsere High-End-Lösungsplatte, die robustes Handling von Flüssigkeiten und Sphäroiden mit automatisierter hochauflösender Bildgebung vereint. Der flache Boden und die schwarzen Wände der 384-Well-Platte ermöglichen hochauflösende Bildgebung mit hohem Datengehalt.
Der Akura™ ImagePro ist unsere High-End-Lösungsplatte, die robustes Handling von Flüssigkeiten und Sphäroiden mit automatisierter hochauflösender Bildgebung vereint. Der flache Boden und die schwarzen Wände der 384-Well-Platte ermöglichen hochauflösende High-Content-Bildgebung, während das spezielle Well-Design den Mediumwechsel, die Dosierung und die Endpunktbestimmung in derselben Platte erlaubt und somit Zeit und Ressourcen spart.
  • Eine All-in-One-Platte, die die Bildung von Sphäroiden, die Langzeitkultivierung und die Analyse in einer einzigen Platte ermöglicht.
  • Einzigartig SureXchange™ Eine speziell entwickelte Kante verhindert die unbeabsichtigte Aspiration von Sphäroiden/Organoiden und sorgt für gleichbleibende, minimale Restmedienvolumina (< 2 bis 3 μl) während des Mediumaustauschs.
  • Die Morphologie und Funktionalität von Sphäroiden/Organoiden bleiben in Langzeitkulturen erhalten.
  • Überragende Bildqualität mit hohem Inhaltsgehalt dank eines kontinuierlichen, flachen 25-in.-Bildschirms.μm gasdurchlässige Membran und ein schwarzwandiger Körper.
  • 10 Stück pro Packung einzeln verpackt Akura™ 384 ImagePro Mikrotiterplatten mit Deckel, hergestellt aus Polystyrol, das mit einem 25-mm-Rohr verbunden ist μm dünne FEP-Membran, hocheffiziente ULA-Beschichtung.
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Format SBS-Standard
Array 16 x 24
Farbe Schwarz, klar durchsichtiger Boden
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Hochauflösende, inhaltsreiche Bildgebungsplatte, ULA-Platte, kein Sphäroidverlust
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 120 μl
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Extrem geringe Bindung
Wellform Quadratisch, flacher Boden (F-Well)
RNase-frei Ja
Fit for Purpose Steril