missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
InSphero Akura™ 384 Sphäroid-Mikrotiterplatte
Beschreibung
- Der Akura™ Die 384 Spheroid Microplate ist unsere ultimative Sphäroid-Screening-Platte, die robuste Flüssigkeits- und Sphäroid-Handhabung mit automatisierten Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen vereint.
- Der flache Boden und die schwarzen Wände des InSphero Die 384-Well-Platte erleichtert die Fluoreszenzbildgebung, während das spezielle Well-Design den Mediumwechsel, die Dosierung und die Endpunktbestimmung auf derselben Platte ermöglicht und somit Zeit und Ressourcen spart.
- Eine All-in-One-Platte, die die Bildung von Sphäroiden, die Langzeitkultivierung und die Analyse in einer einzigen Platte ermöglicht.
- Die Morphologie und Funktionalität von Sphäroiden/Organoiden bleiben in Langzeit-Zellkulturen erhalten.
- Überragende Fluoreszenzbildqualität mit einem durchgehenden, flachen Boden, 125 μm Polystyrolmembran und ein schwarzwandiger Körper
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | SBS-Standard |
| Membran | Polystyrene |
| Array | 24 x 16 |
| Farbe | Schwarz, klar durchsichtiger Boden |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | Siebplatte |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?