Learn More
InSphero Akura™ 384 Sphäroid-Mikrotiterplatten
Beschreibung
Die ultimative Sphäroid-Screeningplatte vereint robustes Handling von Flüssigkeiten und Sphäroiden mit automatisierten Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen. Der flache Boden und die schwarzen Wände des Akura™ 384 Sphäroid-Mikrotiterplatten erleichtern die konfokale Bildgebung, während das spezielle Well-Design den Mediumwechsel, die Dosierung und die Endpunktbestimmung auf derselben Platte ermöglicht und somit Zeit und Ressourcen spart.
- Einzigartig SureXchange™ Eine speziell entwickelte Kante verhindert das unbeabsichtigte Absaugen von Sphäroiden/Organoiden.
- Die Morphologie und Funktionalität von Sphäroiden/Organoiden bleiben in Langzeitkulturen erhalten.
- Hochwertige Bildgebung mit einem durchgehenden, flachen 125-mm-Bildschirm μm Polystyrolmembran und ein schwarzwandiger Körper.
- Verbesserte Sphäroid-/Organoidbildung mit der Akura™ Neigungsständer verwenden, indem die Platte während der Zellaggregation in einem Winkel von 30 Grad gehalten wird.
- 10 Stück pro Packung einzeln verpackt Akura™ 384 sphäroide Mikrotiterplatten mit Deckel, hergestellt aus Polystyrol, hocheffiziente ULA-Beschichtung.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | SBS-Standard |
| Array | 24 x 16 |
| Farbe | Schwarz, Klar durchsichtiger Boden |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | Hochdurchsatz-Screeningplatte |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 120 μl |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 50 μl |
| Mehr anzeigen |