Learn More
InSphero Akura™ 96 Sphäroid-Mikrotiterplatten
Beschreibung
Die einzige 96-Well-Sphäroidplatte mit den einzigartigen Eigenschaften von InSphero, die speziell für die verlustfreie Sphäroid-/Organoidbildung und -handhabung sowie für die zuverlässige Kultivierung und Analyse entwickelt wurde.
- Einzigartig SureXchange™ Eine speziell entwickelte Kante verhindert das unbeabsichtigte Absaugen von Sphäroiden/Organoiden.
- Die Morphologie und Funktionalität von Sphäroiden/Organoiden bleibt in Langzeitkulturen durch die einzigartige ULA-Beschichtung erhalten.
- Verbesserte Bildgebungsgeschwindigkeit und -auflösung durch Flachbodenbrunnen.
- Verbesserte Sphäroid-/Organoidbildung mit der Akura™ Neigungsständer durch Halten der Platte in einem Winkel von 30 Grad während der Zellaggregation.
- Einzeln verpackt Akura™ 96 sphäroide Mikrotiterplatten mit Deckel, hergestellt aus Cycloolefin-Polymer, hocheffiziente ULA-Beschichtung.
Especificaciones
Especificaciones
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | SBS-Standard |
| Array | 12 x 8 |
| Farbe | Klar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | ULA-Mikrotiterplatte |
| Material | Cycloolefin-Copolymer |
| Volumen (metrisch) Well | 250 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 70 μL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?