Learn More
Alachlor 5000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312813
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312813 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30312813 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011086ME
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alachlor
CAS 15972-60-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Alachlor
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C14 H20 Cl N O2
Konzentration 5000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Alachlor
InChI-Formel InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
SMILES CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxyethyl)Acetamid
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 269.77
Menge 1 mL
Formelmasse 269.1183 g/mol