Learn More
Alachlor, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312607
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312607 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312607 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10060000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alachlor
CAS 15972-60-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Alachlor
Versandbedingung +20°C
Summenformel C14 H20 Cl N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Alachlor
InChI-Formel InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
SMILES CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxyethyl)Acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 269.77
Menge 100 mg
Formelmasse 269.1183 g/mol