Learn More
Alachlor ESA Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| CAS | 140939-15-7 |
| Summenformel | C14 H20 N O5 S . Na |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Ethanesulfonic acid, 2-[(2,6-diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (9CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)15(10-20-3)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;2-[2,6-Diethyl-N-(methoxymethyl)anilino]-2-oxoethansulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 337.37 |
| Formelmasse | 337.096 |